Merck
342165
Sigma-Aldrich
アンモニウムモリブドホスフェート 水和物
別名:
アンモニウム-12-モリブドホスフェート, ホスホモリブデン酸 アンモニウム塩 水和物, モリブドリン酸 アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)3PMo12O40 · xH2O
CAS番号:
分子量:
1876.35 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
reagent type: oxidant
濃度
≥61.1% Mo (gravimetric)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.N.N.O.O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)OP(=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.3H3N.H3O4P.4H2O.33O/c;;;;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;3*1H3;(H3,1,2,3,4);4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI Key
WQMIVLOOQSEREN-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
342165-VAR:
342165-250G:4548173357683
342165-50G:4548173357690
342165-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)