Merck
443875
Sigma-Aldrich
Holmium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
別名:
Holmium perchlorate (Ho(ClO4 )3 ), Holmium triperchlorate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ho(ClO4)3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
liquid
蒸気圧
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: holmium
濃度
40 wt. % in H2O
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
1.57 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Ho+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ho/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
InChI Key
HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K
詳細
Holmium (III) perchlorate is a yellow solution widely used to verify the wavelength scale of UV/visible spectrophotometers with sharp absorption peaks at 200-900 nm.
アプリケーション
Holmium(III) perchlorate solution can be used:
  • As a precursor to synthesize Holmium(III) complex nanoparticles.
  • To study the stability of holmium oxide for the establishment of wavelength standards for spectrophotometer.
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
443875-2G:
443875-10G:
443875-VAR:
443875-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3