Merck
H9750
Sigma-Aldrich
酸化ホルミウム(III)
≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3)
別名:
希土類
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ho2O3
CAS番号:
分子量:
377.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3)
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: holmium
mp
2330 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
InChI Key
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化ホルミウム(III)は、白色結晶粉末で、希土類金属酸化物です。酸化ホルミウム(III)は、非常に安定で、耐薬品性があります。融解温度は2,380 °Cと高く、密度も8.8 g/cm3と高くなっています。酸化ホルミウム(III)は、数あるアプリケーションの中でも特に、ホルミウムとホルミウム合金の製造における原材料として、センサーにおける磁歪性材料として、および合成燃料の製造における触媒として使用されます。
アプリケーション
酸化ホルミウム(III)は、次の用途で使用されています:
  • ツリウムをドープしたファイバーレーザー(TDFL)空洞において安定なQスイッチパルスを生成するためのHo2O3-PVAフィルムの作製における出発物質として
  • メタンの酸化的カップリングのための触媒
また、以下の作製におけるドーパントとしても使用できます:
  • ホウ酸カドミウム鉛ガラス
  • 放電プラズマ焼結(SPS)法による界面欠陥の除去のためのダイヤモンド/銅複合体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H9750-1G:
H9750-50G:
H9750-BULK:
H9750-VAR:
H9750-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.