Merck
590509
Sigma-Aldrich
酸化テルビウム(III)
99.99% trace metals basis
別名:
セスキ酸化テルビウム, 三酸化ジテルビウム, 酸化テルビウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tb2O3
CAS番号:
分子量:
365.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: terbium
SMILES記法
O=[Tb]O[Tb]=O
InChI
1S/3O.2Tb
InChI Key
GWYXTVGANSBRNB-UHFFFAOYSA-N
詳細
酸化テルビウム(III)(Tb2O3)は、高い熱安定性と特定の波長で光を吸収・放出する能力を持つ希土類酸化物です。固体照明やディスプレイ技術の主要な構成要素として、またレーザーのドーパントとして広く使用されています。また、Tb2O3 はブラウン管(CRT)や LED 照明用の緑色蛍光体の製造にも使用されており、エネルギー効率と演色性を高めています。
アプリケーション
  • Terbium (III) Oxide (Tb2O3) Transparent Ceramics by Two-Step Sintering from Precipitated Powder:この研究では、透明セラミックの作製における酸化テルビウム(III)の処理および特性について議論し、さまざまなハイテク用途におけるその可能性を示しています(Hu et al., 2022)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
590509-10G:
590509-BULK:
590509-10G-PW:
590509-VAR:
590509-2G-PW:
590509-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Priyam Singh et al.
Nanotechnology, 28(41), 415701-415701 (2017-07-19)
We present novel inorganic-organic hybrid nanoparticles (HNPs) constituting inorganic NPs, NaY
資料
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.