Merck
1.12469
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxide
LAB
別名:
Holmium(III) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ho2O3
CAS番号:
分子量:
377.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
235-015-3
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
2330 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Ho+3].[Ho+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Ho.3O/q2*+3;3*-2
InChI Key
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis of holmium-oxide nanoparticles for near-infrared imaging and dye-photodegradation: Discusses the synthesis and application of holmium oxide nanoparticles for use in near-infrared imaging and as agents for photodegradation of dyes. (Zhu et al., 2022).
アナリシスノート
Assay (calculated on calcined substance): ≥ 99.5 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 2.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3