Merck
431346
Sigma-Aldrich
モリブデン酸アンモニウム 四水和物
ACS reagent, 99.98% trace metals basis
別名:
ヘプタモリブデン酸アンモニウム 四水和物, モリブデン酸 アンモニウム塩 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
1235.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
ACS reagent
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for SM 5210
アッセイ
81.0-83.0% MoO3 basis
99.98% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
不純物
≤0.005% insolubles
密度
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): passes test
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Mg and allied cations: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (as lead)
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI Key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
モリブデン酸アンモニウム四水和物(AMT)は、モリブデン塩です。直接湿式冶金法によるニッケルモリブデン(Ni–Mo)鉱石からの抽出の研究が報告されています。 金属還元剤を使用した燃焼により元素モリブデン粉末が形成され、劣化することが調査されています。
アプリケーション
モリブデン酸アンモニウム四水和物は以下のような研究で使用されます:
  • モリブデン酸カルシウム(CaMoO4)の球晶を生成するための前駆体として。
  • 多孔性炭素担持二酸化モリブデン(MoO2)の合成。
  • グルコースオキシダーゼ法によりグルコースレベルを決定するためのヨウ素-ヨウ化モリブデン酸塩溶液の調製。
  • 高分子バルクヘテロ接合太陽電池の調製。
  • Mo-N共ドープTiO2 (二酸化チタン)を合成する前駆体として。
  • MoBi2S5 (硫化モリブデンビスマス)薄膜の合成。
純粋なモリブデン酸プラセオジム、Pr2Mo3O12の超音波合成への応用。
硫化物からスルホニルへの酸化に使用される試薬として。
特徴および利点
ACS試薬の仕様に適合します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
431346-250G:4.548173940915E12
431346-50G:4.548173940922E12
文書ライブラリにアクセスする
In-situ preparation of porous carbon-supported molybdenum dioxide and its performance in the oxidative desulfurization of thiophene.
Zhuang L, et al.
J. Mater. Sci., 49(16), 5606-5616 (2014)
Direct reduction of ammonium molybdate to elemental molybdenum by combustion reaction.
Manukyan K, et al.
Chemical Engineering Journal, 168(2), 925-930 (2011)
Influence of vacuum annealing on the structural and photoelectrochemical properties of nanocrystalline MoBi2S5 thin films.
Pawar NB, et al.
Current Applied Physics, 14(3), 508-515 (2014)
A new and rapid method for the determination of glucose by measurement of rate of oxygen consumption.
Kadish AH, et al.
Clinical Chemistry, 14(2), 116-131 (1968)
A facile and efficient strategy for the preparation of stable CaMoO4 spherulites using ammonium molybdate as a molybdenum source and their excitation induced tunable luminescent properties for optical applications.
Raju GSR, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(31), 15562-15569 (2012)