Merck
316954
Sigma-Aldrich
過レニウム酸アンモニウム
≥99%
別名:
メタ過レニウム酸 アンモニウム塩, レニウム 標準溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4ReO4
CAS番号:
分子量:
268.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: rhenium
密度
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.3O.Re/h1H3;1H2;;;;/q;;;;;+1/p-1
InChI Key
XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過レニウム酸アンモニウムは、エタノールおよび水に溶けやすい、白色の結晶固体です。弱い酸化剤であり、ナノ材料の合成およびRe系触媒の調製におけるRe前駆体として広く使用されています。
アプリケーション
過レニウム酸アンモニウムは以下に使用できます:
  • 過塩素酸アンモニウムの触媒分解用のReナノ粒子の調製のためのレニウム供給源 。
  • 直接硫化反応によるReS2の合成。 電界効果トランジスタ(FET)、 デジタル論理素子、湿度センサー、充電式スーパーキャパシタの作製に使用されます。
  • 有機変換のための不均一 触媒を調製するための前駆体。
  • 脱酸素脱水のための再利用可能なReOx/TiO2固体触媒の作製のための優れた前駆体。この触媒は、少なくとも連続6回にわたって触媒活性、選択性、および安定性を示し、失活しません。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
316954-BULK:
316954-25G:
316954-VAR:
316954-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Perez-Lourido, P. et al.
Inorganic Chemistry, 38, 1511-1511 (1999)
Jeffrey G Linger et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(33), 12013-12018 (2014-08-06)
Lignin is an energy-dense, heterogeneous polymer comprised of phenylpropanoid monomers used by plants for structure, water transport, and defense, and it is the second most abundant biopolymer on Earth after cellulose. In production of fuels and chemicals from biomass, lignin
Rui Cao et al.
Inorganic chemistry, 50(19), 9499-9507 (2011-08-30)
We describe a multidentate tripodal ligand in which three pendant arms carrying di(2-picolyl)amine units are linked to the ortho positions of a tris(o-xylyl) scaffold, providing N(CH(2)-o-C(6)H(4)CH(2)N(CH(2)py)(2))(3) (L). Reaction of L with CuCl(2) in the presence of hexafluorophosphate anion afforded blue
Olesya A Nikonova et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(18), 11622-11628 (2011-08-13)
The use of an inorganic perrhenate ligand in the structure of early-transition-metal alkoxide precursors permits to achieve uniform self-assembly of the primary nanoparticles produced by their hydrolysis. The latter has been carried out in a hydrocarbon reaction medium by the
David P Cormode et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(28), 6532-6541 (2010-06-17)
A disulfide functionalized bis-ferrocene urea acyclic receptor and disulfide functionalized mono- and bis-ferrocene amide and urea appended upper rim calix[4]arene receptors were prepared for the fabrication of SAM redox-active anion sensors. 1H NMR and diffusive voltammetric anion recognition investigations revealed