Merck
309184
Sigma-Aldrich
塩化レニウム(III)
別名:
三塩化レニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ReCl3
CAS番号:
分子量:
292.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder
溶解性:
H2O: slightly soluble(lit.)
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: rhenium
濃度
61.4-65.9% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
mp
500 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
Cl[Re](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Re/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
電子だめとして作用するペルアルキル化ベンゼン金属錯体の開始材。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
309184-250MG:
309184-VAR:
309184-1G:
309184-5G:
309184-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organometallics, 8, 2243-2243 (1989)