Merck
370193
Sigma-Aldrich
Trichlorooxobis(triphenylphosphine)rhenium(V)
別名:
ビス(トリフェニルホスフィン)トリクロロレニウムオキシド, ビス(トリフェニルホスフィン)レニウムオキシトリクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2ReOCl3
CAS番号:
分子量:
833.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Re](Cl)(Cl)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.3ClH.O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;/h2*1-15H;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
InChI Key
VJYQERSQTMFWJE-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
370193-BULK:
370193-VAR:
370193-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)