アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
bp
360 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
密度
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
InChI Key
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アリルアルコール類、オキシム、アミドの脱水および転位に用いる試薬。酸化的環化、アルケンメタセシス、ビスペルオキシアセタールの生成、および還元に用いる試薬。
オレフィンの酸化、メタセシスおよび他の変換を触媒する有機レニウム酸化物の前駆体。
特徴および利点
オレフィンの酸化、メタセシスおよび他の変換を触媒する有機レニウム酸化物の前駆体。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
261955-BULK:
261955-250MG:
261955-5G:
261955-1G:
261955-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rhenium(VII) Oxo and Imido Complexes: Synthesis, Structures, and Applications.
Carlos C. Romão et al.
Chemical reviews, 97(8), 3197-3246 (2002-02-20)
Herrmann, W.A. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 4701-4701 (1995)