Merck
380997
Sigma-Aldrich
酸化レニウム(VI)
99.9% trace metals basis
別名:
酸化レニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ReO3
CAS番号:
分子量:
234.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
SMILES記法
O=[Re](=O)=O
InChI
1S/3O.Re
InChI Key
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
380997-VAR:
380997-BULK:
380997-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)