Merck
223328
Sigma-Aldrich
タングステン酸
99%
別名:
dihydroxy(dioxo)tungsten
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2WO4
CAS番号:
分子量:
249.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
密度
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O[W](O)(=O)=O
InChI
1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
タングステン酸は、石灰のタングステン酸塩分解、またはタングステンの塩酸処理により調製できます。1
アプリケーション
シリカ上のグラフト化ポリオキソペルオキソ種のさらなる研究において可能性を有する新規二量体ヘテロポリオキソペオキソタングステン酸塩の合成のための出発物質。
包装
5 g ガラスボトル入り、100 g、500 g ポリボトル入り
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
223328-BULK:
223328-500G:
223328-100G:
223328-VAR:
223328-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L V Del Priore et al.
Biochimica et biophysica acta, 845(1), 81-85 (1985-04-22)
Anionic activation of rod outer segment phosphodiesterase by vanadate, molybdate and tungstate is demonstrated. Comparisons are made to adenylate cyclase, which is known to be activated by vanadate and molybdate but not by tungstate. In view of the differences in
S T LaBrie et al.
Molecular & general genetics : MGG, 233(1-2), 169-176 (1992-05-01)
The characterization of mutants that are resistant to the herbicide chlorate has greatly increased our understanding of the structure and function of the genes required for the assimilation of nitrate. Hundreds of chlorate-resistant mutants have been identified in plants, and
G Soman et al.
Biochemistry, 22(21), 4994-5000 (1983-10-11)
The differential effects of the oxyanions of the early transition metals ions V(V), W(VI), and Mo(VI) on the catalytic activity and coenzyme binding of rabbit skeletal muscle phosphorylase are studied. The oligoanions of V(V), W(VI), and Mo(VI) are potent inhibitors
[Experimental study on etiological mechanism of convulsion--special reference to convulsions and epileptiform activity waves associated with physical maturity].
Toshio Yamauchi
Seishin shinkeigaku zasshi = Psychiatria et neurologia Japonica, 110(1), 3-12 (2008-05-02)
Bromide-assisted oxidation of substituted phenols with hydrogen peroxide to the corresponding p-quinol and p-quinol ethers over WO4(2-)-exchanged layered double hydroxides.
B F Sels et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(2), 310-313 (2004-12-23)