Merck
322385
Sigma-Aldrich
タングステン酸アンモニウム
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)10H2(W2O7)6
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O[W]3(O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(O)(=O)O[W](O)(=O)(O4)O[W]5(O)(=O)O[W]6(=O)(O5)O[W]7(=O)(O[W](O)(=O)(O[W]8(O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W](O)(=O)(O1)O2)O8)O7)O6
InChI
1S/10H3N.10H2O.31O.12W/h10*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;10*+1/p-10
InChI Key
LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D
関連するカテゴリー
詳細
タングステン酸アンモニウムは、 別名パラタングステン酸アンモニウムまたは APT とも呼ばれ、 化学式(NH410H2(W2O76 または(NH410(H2W12O42)で表される白色の結晶性塩です。APT はタングステン鉱石から抽出される物質で、 タングステン金属の生産に不可欠な原材料です。また、触媒、顔料、特殊化学物質の 製造にも使用されています。その用途は 電子工学産業にも及び、 優れた熱特性と電気特性により、 電子部品や半導体材料の生産にも利用されています。磁気特性を発揮できるようにします。また、エネルギー貯蔵分野、 特に先進的な電池やエネルギー効率の高い機器の開発においても 重要な材料です。
アプリケーション
  • Alkyl Ammonium Tungstate Bonded to Fe3O4@ SiO2 Nanoparticles:この研究では、さまざまな化学合成において重要な、対称な硫化物の酸化のための高効率の触媒の合成について詳細を説明しています(Khatami et al., 2023)。
物理的形状
可溶型
アナリシスノート
純度は~2000 ppmのMoを除いた値です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
322385-50G:
322385-BULK:
322385-10G:
322385-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)