Merck
71913
Sigma-Aldrich
ポリタングステン酸ナトリウム
purum p.a., for the preparation of heavy liquid, for sink-float analysis, ≥85% WO3 basis
別名:
タングステン酸(W12)ヘキサナトリウム, メタタングステン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3Na2WO4 · 9WO3 · H2O
CAS番号:
分子量:
2986.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
グレード
for sink-float analysis
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥85% WO3 basis
フォーム
powder or crystals
品質
for the preparation of heavy liquid
テクニック
titration: suitable
white to off-white
pH
3 (20 °C)
密度
3.1 g/cm3 at 20 °C (saturated aqueous solution)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/6Na.39O.12W/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;
InChI Key
AZCSOJKJFMWYCX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ポリタングステン酸ナトリウム(SPT)は水に対する溶解度がきわめて高いため、シンク/フロート分析(重力分離)や密度勾配遠心分離のための重液の製造に広く使用されています。
その他情報
密度勾配遠心分離用の新しい媒体です。密度は最大3.1 g/mLまでの調整が可能です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71913-25G:4548173945903
71913-VAR:
71913-100G:4548173945897
71913-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthias Rothe et al.
PloS one, 10(11), e0143737-e0143737 (2015-11-26)
An increasing number of studies constrain the importance of iron for the long-term retention of phosphorus (P) under anoxic conditions, i.e. the formation of reduced iron phosphate minerals such as vivianite (Fe3(PO4)2⋅8H2O). Much remains unknown about vivianite formation, the factors
M.R. Gregory et al.
N.Z. J. Geol. Geophys., 30, 317-317 (1987)
The use of low-toxic heavy suspensions in mineral sands evaluation and zircon fractionation.
Koroznikova L, et al.
Journal of the South African Veterinary Association, 25-33 (2008)
B. Plewinsky et al.
Makromol. Chem., 185, 1429-1429 (1984)
Gregory M Hayes et al.
American journal of translational research, 7(6), 1181-1188 (2015-08-19)
Soft tissue sarcoma (STS) is a heterogenous tumor arising from the embryonic mesoderm represented by approximately 50 histological subtypes. Effective therapeutic intervention is lacking for recurrent, late stage and metastatic disease. CD39, a cell-surface ectonucleotidase, has previously been shown to