グレード
for separation (of mineral compounds)
purum p.a.
品質水準
蒸気密度
11.9 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
635 °F
屈折率
n20/D 1.637 (lit.)
n20/D 1.637
bp
119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
密度
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI Key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86760-VAR:
86760-250ML:4548173946450
86760-1L:4548173946443
86760-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)