Merck
223336
Sigma-Aldrich
タングステン酸ナトリウム 二水和物
ACS reagent, ≥99%
別名:
タングステン酸 ナトリウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2WO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
329.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystalline powder
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
不純物
≤0.01% insolubles
≤0.02 meq/g Titr. free base
pH
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
698 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Mo: ≤0.001%
heavy metals and iron (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI Key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タングステン酸ナトリウム二水和物はタングステン酸のナトリウム塩の水和物です。様々なエポキシドの合成に触媒として使用されます。タングステン酸ナトリウム二水和物の様々な結晶特性の分析が行われています。
アプリケーション
タングステン酸ナトリウム二水和物は、酸化タングステン二水和物の水系ゾルの生成に使用することができます。
タングステン酸ナトリウム二水和物(2H)は以下の研究に使用することができます:
  • 蛍光測定法による過酸化水素の測定における誘導体化試薬として
  • 微生物産生デスフェリオキサミンBの代謝物の1つであるN-ヒドロキシ-デスフェリオキサミンBの合成
  • 高結晶質CaMoO4、SrMoO4、CaWO4、SrWO4ナノ粒子の合成。
過酸化水素と組み合わせて第二級アミンからニトロンへの酸化に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223336-5G:4548173932361
223336-100G:4548173932347
223336-RSAMPLE:
223336-BULK:
223336-500G:4548173932354
223336-VAR:
223336-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B E Roggo et al.
The Journal of antibiotics, 46(2), 294-299 (1993-02-01)
N-Hydroxy-desferrioxamine B (5), a postulated metabolite of the microbial product desferrioxamine B (1), has been prepared by reduction of the intermediate oxime 6 with sodium cyanoborohydride. The oxime was obtained by selective oxidation of desferrioxamine B with hydrogen peroxide and
Preparation of aqueous sols of tungsten oxide dihydrate from sodium tungstate by an ion-exchange method.
Choi YG, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 87(1), 63-72 (2002)
Reactions of hydrogen peroxide. IV. Sodium tungstate catalyzed epoxidation of α, β-unsaturated acids.
Payne GB and Williams PH.
The Journal of Organic Chemistry, 24(1), 54-55 (1959)
Maki Onoda et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 22(6), 815-817 (2006-06-15)
A simple batch method for the fluorometric determination of hydrogen peroxide using phosphine-based fluorescent reagents has been developed. A rapid, mild and selective derivatization reaction was achieved by adding sodium tungstate dihydrate to the reaction mixture of hydrogen peroxide and
Lattice constants and space group of sodium tungstate dihydrate.
Pistorius CWFT and Sharp WE.
Acta Crystallographica, 14(3), 316-317 (1961)