Merck
P4758
Sigma-Aldrich
フェノールレッド ナトリウム塩
Powder
別名:
フェノールスルホンフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13NaO5S
CAS番号:
分子量:
376.36
Beilstein:
6260026
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
フェノールレッド ナトリウム塩, pH indicator dye
品質水準
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
red to brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI Key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェノールレッドナトリウム塩はpH指示薬として広く使用されています。pH 6.4以下では、フェノールレッド溶液は黄色になります。pH 8.2以上では、赤色になります。培地では中性~酸性のpH変化の検出によく使用されます。
アプリケーション
pH指示薬に適しています。
フェノールレッドナトリウム塩は、1細胞期のゼブラフィッシュ胚へのシングルガイドRNAマイクロインジェクション時の指標として使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P4758-25G:
P4758-10G:
P4758-BULK:
P4758-50G:
P4758-5G:
2016020:
2540108:
P4758-VAR:
P4758-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
BATCH-GE: Batch analysis of Next-Generation Sequencing data for genome editing assessment
Annekatrien Boel
Scientific Reports, 6 (2016)
Elmer W. Koneman
Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (2006)
Textbook of Assisted Reproduction for Scientists in Reproductive Technology (2009)
Connie R. Mahon
Textbook of Diagnostic Microbiology (2014)