Merck
P5530
Sigma-Aldrich
フェノールレッド ナトリウム塩
Powder
別名:
フェノールスルホンフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13NaO5S
CAS番号:
分子量:
376.36
Beilstein:
6260026
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
フェノールレッド ナトリウム塩, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
適合性
suitable for (Suitable for use as a pH indicator)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI Key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェノールレッドナトリウム塩(PRSS)は、水溶性のアニオン性蛍光色素で、フェノールレッドと比べるとSO3基に追加のNaイオンが結合しています。細胞培養用途での使用を目的としています。フェノールレッドの溶液はpH 6.4以下では黄色、pH 8.2以上では赤色を呈します。
アプリケーション
pH指示薬に適しています。
フェノールレッドのナトリウム塩は、 中性から酸性へのpH値の変化を特定するための培養培地に、 および細胞組織培養物のpHマーカーとして幅広く使用されています。細胞培養培地には通常11 mg/Lで使用されます。組織培養培地中のフェノールレッドは、 特にヒト乳がん細胞において 弱いエストロゲンとして作用します。PRSSは、さまざまな培地における瀕死の細胞や細胞の異常増殖のプロセスにおける指示薬としての役割を果たします。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5530-VAR:
P5530-5G:
P5530-BULK:
P5530-10G:
P5530-50G:
P5530-25G:
P5530-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ulka Sachdev et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 26(1), 69-69 (2020-07-10)
We previously showed that the autophagy inhibitor chloroquine (CQ) increases inflammatory cleaved caspase-1 activity in myocytes, and that caspase-1/11 is protective in sterile liver injury. However, the role of caspase-1/11 in the recovery of muscle from ischemia caused by peripheral