主要文書
1.07242
Supelco
Phenol red solution
pH indicator solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171502
NACRES:
NA.21
製品名
Phenol red solution, indicator
品質水準
フォーム
liquid
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 7.0 - 7.3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1