製品名
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0, Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
品質水準
フォーム
liquid
pH
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 23 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Application test: conforms
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類