グレード
indicator grade
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, 90%
テクニック
titration: suitable
色
brown to very dark brown, to Very Dark Red
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to purple
mp
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
379 nm
585 nm (2nd)
&ε; (減衰係数)
≥47000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH
≥7000 at 375-381 nm in 0.1 M NaOH
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c([O-])c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI Key
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
860891-25G:
860891-2.5G:
860891-BULK:
860891-5G:
860891-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック