製品名
ブロモクレゾールパープル, Technical grade
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
gray to light purple
pH
5.2-6.8, yellow to purple
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: 4 mg/mL, orange
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI Key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B5880-BULK:
B5880-100G:
B5880-25G:
B5880-5G:
B5880-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック