Merck
857890
Sigma-Aldrich
m-クレゾールパープル
indicator grade, Dye content 90 %
別名:
m-クレゾールスルホンフタレイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O5S
CAS番号:
分子量:
382.43
Beilstein:
350314
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
indicator grade
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, 90%
テクニック
titration: suitable
有効pH範囲
1.2-2.8, red to yellow(acid)
7.4-9.0, yellow to violet(alkaline)
&ε; (減衰係数)
≥ 11000 at 295-301 nm at 0.01 g/L (0.01 G/L in 0.005 N NAOH in Methanol)
≥26000 at 578-584 nm at 0.01 g/L (in 0.005 N NAOH in Methanol)
≥8000 at 369-375 nm at 0.01 g/L (in 0.005 N NAOH in Methanol)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc(O)ccc1\C(=C2/C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
InChI Key
OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
m-クレゾールパープル(メタクレゾールパープル)は、スルホンフタレイン色素です。m-クレゾールスルホンフタレインとしても知られています。
アプリケーション
m-クレゾールパープルは、分光光度計を用いてpHを測定するのに使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
m-クレゾールパープルはpH指示薬です。赤色(pH 1.2)から黄色(2.8)、そして黄色(7.4)から紫色(9.0)に変化します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
857890-5G:
857890-BULK:
857890-10G:
857890-VAR:
857890-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Relative sensitivity of five Hawaiian coral species to high temperature under high-pCO2 conditions.
Bahr KD, et al.
Coral Reefs, 35, 729-738 (2016)
Seasonal and annual calcification rates of the Hawaiian reef coral, Montipora capitata, under present and future climate change scenarios.
Bahr KD, et al.
ICES Journal of Marine Science, fsw078-fsw078 (2016)
Modifications for SDS-PAGE of proteins.
K G Christy et al.
BioTechniques, 7(7), 692-693 (1989-07-01)
M D Johnston et al.
Journal of applied microbiology, 94(6), 1015-1023 (2003-05-20)
To examine the effect on the leakage of low molecular weight cytoplasmic constituents from Staphylococcus aureus using phenolics singly and in combination, and to see if the observations could be modelled using a non-linear dose response. The rate of potassium
Ali A Ensafi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(8-9), 2053-2057 (2004-07-14)
A new flow-injection method is reported for the determination of bromide. The method is based on catalytic effect of bromide on the oxidation of m-cresolsulfonephthalein by periodate in acidic media. The reaction was followed spectrophotometrically by measuring the decrease in