Merck
T0388
Sigma-Aldrich
タートラジン
Dye content ≥85 %, Powder
別名:
アシッドイエロー23
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H9N4Na3O9S2
CAS番号:
分子量:
534.36
カラーインデックス番号:
19140
Beilstein:
69850
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
タートラジン, Dye content ≥85 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥85%
テクニック
titration: suitable
orange
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
密度
2.12 at 20 °C
εmax
435-500 at 425-429 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N4O9S2.3Na/c21-15-13(18-17-9-1-5-11(6-2-9)30(24,25)26)14(16(22)23)19-20(15)10-3-7-12(8-4-10)31(27,28)29;;;/h1-8,13H,(H,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3
InChI Key
UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タートラジン(Cl 19140)(別名、アシッドイエロー23)は、疎水性ポリアニオン色素です。スルファニル酸と3-カルボキシ-L-(4-スルホフェニル)-5-ピラゾロンとの反応により合成されるスルホン化色素です。
アプリケーション
タートラジンは、光ダイオードアレイとエレクトロスプレー質量分析検出器を組み合わせたイオンペア液体クロマトグラフィーを用いて食品サンプル中のタートラジンを定量する際の参照スタンダードとして使用される場合があります。
タートラジンは、ウイルス凝集体や好酸球顆粒などの細胞封入体のフロキシン-タートラジン法で使用されています。マロリートリクローム染色法の変法においてオレンジGの代わりに使用されたり、糞便スメアや擦過粘膜におけるクリプトスポリジウム染色のためのメチルバイオレットタートラジンミックスで使用される可能性もあります。′
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T0388-BULK:
T0388-100G:
T0388-VAR:
T0388-H:
T0388-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous analysis of tartrazine and its intermediates by reversed phase liquid chromatography.
Wittmer PD, et al.
Analytical Chemistry, 47(8), 1422-1423 (1975)
Stella A Ordoudi et al.
Food chemistry, 267, 410-419 (2018-06-24)
The stepwise approach takes advantage of simple, versatile, low-cost screening tools that can be applied to several posts of the saffron trade chain to specifically detect adulteration with carminic acid (CA). This natural dye is of insect origin and should
Determination of sulphonated azo dyes in food by ion-pair liquid chromatography with photodiode array and electrospray mass spectrometry detection.
Fuh R-N and Chia J-K
Talanta, 56(4), 663-671 (2002)
Helen Waechter et al.
Analytical chemistry, 83(7), 2719-2725 (2011-03-02)
We demonstrate a method for measuring optical loss simultaneously at multiple wavelengths with cavity ring-down spectroscopy (CRD). Phase-shift CRD spectroscopy is used to obtain the absorption of a sample from the phase lag of intensity modulated light that is entering
Helen Waechter et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9048-9054 (2009-10-10)
Analytical UV absorption detection for microfluidic devices, capillary electrophoresis, and even high-performance liquid chromatography is hampered by the small detection volumes, short absorption paths, and the need to sample at a high rate with a stable background and low noise.
プロトコル
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal