Merck
38213
Supelco
アルラレッドAC
analytical standard
別名:
6-ヒドロキシ-5-[(2-メトキシ-5-メチル-4-スルホフェニル)アゾ]-2-ナフタレンスルホン酸二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14N2Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
496.42
カラーインデックス番号:
16035
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
E番号:
E129
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI Key
CEZCCHQBSQPRMU-LLIZZRELSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルラレッドAC(E29)は、各種の飲料、ジュース、ベーカリー、肉類、甘味製品に合成着色料として添加されているモノアゾ染料です。指令94/36/ECの附属書Iに従った欧州連合(EU)登録により食品添加物としての使用が承認されています。米国食品医薬品局(FDA)は、アマランス(Red2)およびエリスロシン(Red3)の代替品として、食品、医薬品、化粧品への使用を承認しています。一般には、食品レッドNo.40および食品・医薬品・化粧品レッドNo.40(FD&CレッドNo.40)として知られています。
アプリケーション
この分析用標準品は以下の用途に使用されています:
  • 食品サンプル中のアルラレッドACおよびタートラジンのUV-Vis分光光度計による定量のための疎水性深共晶溶媒(HDES)を用いた液相マイクロ抽出(LPME)
  • カーボンブラック粒子とイオン性液体1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボレートを組み込んだ架橋キトサン膜で修飾したガラス状炭素電極(GCE)に基づくボルタンメトリー電気化学センサーを用いた、清涼飲料水粉末サンプル中のアルラレッドのナノモルレベルの定量
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)/UV検出による、グミ、チューインガム、キャンディサンプル中のサンセットイエローFCF、アルラレッドAC、キノリンイエローWS、タートラジンの同時分析
  • ゼラチン中のタートラジン、サンセットイエロー、アルラレッドおよびアセトアミノフェンの各剤形のサイクリックボルタンメトリー測定のためのコバルト錯体修飾炭素ペースト電極(CoC/CPE)を用いた電気化学センサーの構築
  • 18種類のチリパウダーと6種類の缶詰果物サンプル中の20種類の合成色素の、液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析(LC-MS/MS)による多成分一斉分析
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
WGK
WGK 2
Jan Code
38213-BULK:
38213-25MG:
38213-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Spectroscopic characterization of SC-NTR: A subsidiary dye of Allura Red AC dye (FD&C Red No. 40).
Yuiko T
Food Additives and Contaminants, 11 (1), 97-104 (1994)
Nilda R Marsili et al.
The Analyst, 130(9), 1291-1298 (2005-08-13)
This article reports on the first application of a modified version of the bilinear least-squares model to absorbance-pH second-order data recorded for complex samples. The latter are composed of fruit drink powders, where four different analytes and additional background components
Ahmad H Alghamdi
Journal of AOAC International, 88(5), 1387-1393 (2006-01-03)
Square wave (SW) voltammetry was used to explore the adsorption properties of the food additive dye Allura Red on a hanging mercury drop electrode (HMDE). By using the adsorptive stripping voltammetric approach, we developed a sensitive electroanalytical method for the
Mustafa Soylak et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(5), 1183-1187 (2011-02-26)
A new, simple, rapid and sensitive solid phase extraction procedure based on separation and preconcentration of trace levels of allura red in water samples on MCI GEL CHP20P column system has been established. Optimal analytical conditions including pH, amount of
Takeshi Serizawa et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(17), 7739-7742 (2005-08-11)
The anionic dyes methyl orange (MO) and allura red (AR) were used as model drugs to assess the loading and release by layer-by-layer assembled ultrathin hydrogels prepared via the amide formation of poly(acrylic acid-co-N-isopropylacrylamide) with AAc contents of 5, 10
プロトコル
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal