Merck
861146
Sigma-Aldrich
エリオグラウシン 二ナトリウム塩
coloring dye
別名:
FD&C;BLUE No. 1, アシッドブル-9, アルファズリンFG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H34Na2N2O9S3
CAS番号:
分子量:
792.85
カラーインデックス番号:
42090
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
形状
powder
purple to dark purple
mp
283 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 mg/mL
λmax
406 nm
625 nm (2nd)
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 306-310 nm in H2O
≥80000 at 627-631 nm in H2O
≥9500 at 627-631 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3\C=C/C(C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccccc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エリオグラウシン二ナトリウム塩はショウジョウバエの摂餌行動の測定のための着色剤として用いられています。エリオグラウシン二ナトリウム塩は Meloidogyne incognita の卵塊数の測定に着色剤として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
エリオグラウシンは青色の酸アミノトリフェニルメタン染料です。
アナリシスノート
ロット毎に色素含有量を測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861146-VAR:
861146-BULK:
861146-25G:
861146-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Altered lipid metabolism in Drosophila model of Huntington's disease.
Aditi K, et al.
Scientific Reports, 6, 31411-31411 (2016)
Xiang Cai et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(12), 7828-7835 (2011-05-19)
A water-soluble brilliant blue/reduced graphene oxide/tetradecyltriphenylphosphonium bromide composite (BB-rGO-TTP) was prepared by using noncovalent brilliant blue-functionalized reduced graphene oxide (BB-rGO) as the tetradecyltriphenylphosphonium bromide (TTP) carrier. Antibacterial performance of this novel composite was investigated for both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Decolorization and degradation of Erioglaucine (acid blue 9) dye in wastewater.
Jank M, et al.
Environmental Technology, 19, 741-747 (1998)
A Z Bouyakoub et al.
Journal of hazardous materials, 187(1-3), 264-273 (2011-01-22)
Two divalent cation-based coagulants, magnesium chloride and manganese chloride, were used to treat synthetic textile wastewaters containing the azo-dye pigment Levafix Brilliant Blue EBRA. The jar-tests were performed in the presence or absence of auxiliary dyeing chemicals. They proved that
Devlina Das et al.
Journal of hazardous materials, 183(1-3), 497-505 (2010-08-10)
Bioaccumulation of synthetic dyes viz. Acid Blue 93, Direct Red 28 and Basic Violet 3 by growing cells of yeast, Pichia fermentans MTCC 189 was investigated in growth media prepared from sugarcane bagasse extract. The maximum dye bioaccumulation was determined
プロトコル
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal