Merck
198218
Sigma-Aldrich
パテントブルーVF
Dye content 50 %
別名:
アシッドブルー1, スルファンブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H31N2NaO6S2
CAS番号:
分子量:
566.66
カラーインデックス番号:
42045
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 50%
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
635 nm (2nd)
-410 nm
&ε; (減衰係数)
≥50000 at 635-641 nm in H2O
≥5300 at 408-414 nm in H2O
≥7500 at 308-314 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI Key
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
パテントブルーVFは、以下に使用されています:
  • 99mTcフィチン酸と組み合わせた、初期の子宮頸癌患者のセンチネルリンパ節(SLN)の検出。
  • マウスにおけるヒートショックタンパク質(HSP)gp96誘導流入領域リンパ節の検出。
  • マウスモデルの腫瘍灌流における、Asn-Gly-Arg (NGR)-腫瘍壊死因子(TNF)の影響の検出。
生物化学的/生理学的作用
パテントブルーVF色素は、紫色の粉末です。カラーリング化粧品に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
198218-BULK:
198218-VAR:
198218-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synergistic antitumor activity of cisplatin, paclitaxel, and gemcitabine with tumor vasculature-targeted tumor necrosis factor-alpha.
Sacchi A
Clinical Cancer Research, 12(1), 175-182 (2006)
Sentinel lymph node detection in early cervical cancer with combination 99mTc phytate and patent blue.
Niikura H
Gynecologic Oncology, 94(2), 528-532 (2004)
Blue dyes in medicine--a confusing terminology.
Kathrin Scherer et al.
Contact dermatitis, 54(4), 231-232 (2006-05-03)
Cutting Edge: Heat Shock Protein gp96
Induces Maturation and Migration of
CD11c1 Cells In Vivo
Binder R J
Journal of Immunology, 165, 6029-6035 (2000)
Jeffrey How et al.
Gynecologic oncology, 127(2), 332-337 (2012-08-23)
The objective of this study is to evaluate the detection rate and diagnostic accuracy of sentinel lymph node (SLN) mapping using intra-operative cervical injection of filtered 99mTc-sulfur colloid (99mTc-SC) and patent blue in patients with endometrial cancer. Prospective evaluation of