Merck
200964
Sigma-Aldrich
エリスロシンB
Dye content ≥95 %
別名:
ソルベントレッド140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H8I4O5
CAS番号:
分子量:
835.89
カラーインデックス番号:
45430:2
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥95%
テクニック
microbe id | staining: suitable
orange to red-orange
mp
303 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NH4OH: 1 mg/mL
1 M NH4OH: soluble 1 mg/mL, orange to red
&ε; (減衰係数)
≥102000 at 526-534 nm at 0.005 g/L (95% Methanol 5% 0.1M Na2CO3)
≥13000 at 310-318 nm in 1 M NH4OH at 0.005 g/L (95% Methanol 5% 0.1M Na2CO3)
≥32000 at 258-266 nm at 0.005 g/L (95% Methanol 5% 0.1M Na2CO3)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1c(I)cc2c(Oc3c(I)c(O)c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChI Key
OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
エリスロシンBは蛍光寿命イメージングにおける色素として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
エオシンBとも呼ばれるエリスロシンBは、キサンテン色素です。フルオレセイン色素のファミリーに属します。ラット尾状核由来のシナプトソームにおけるドーパミンの取り込みならびに高親和性の3H‐ウアバインの結合およびイオン輸送に対する阻害に大きな役割を果たします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
200964-5G:4548173986340
200964-BULK:
200964-VAR:
200964-25G:4548173986333
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bright monomeric red fluorescent protein with an extended
fluorescence lifetime
Merzlyak EM
Nature Methods, 4, 555-557 (2007)
Erythrosin B inhibits dopamine transport in rat caudate synaptosomes.
Lafferman JA and Silbergeld EK
Science, 205, :410-:412 (1979)
Practical and reliable FRET/FLIM pair of fluorescent proteins.
Shcherbo D
BMC biotechnology, 2009-2009 null
Erythrosin B is a specific inhibitor of high affinity 3H-ouabain binding and ion transport in rat brain
Silbergeld E K
Neuropharmacology, 20, 87-90 (1981)
Zhen Cheng et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 201, 281-287 (2018-05-15)
Because of the serious harm to animals and the environment associated with perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA), a rapid, sensitive and low-cost method for detecting PFOS and PFOA is of great importance. In this paper, a novel sensing
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
200964-5G4061838763990
200964-25G4061838763983