Merck
E8886
Sigma-Aldrich
エリスロシンエクストラブルーイッシュ
certified by the Biological Stain Commission
別名:
2′,4′,5′,7′-テトラヨードフルオレセイン 二ナトリウム塩, アシッドレッド51, ヨードエオシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H6I4Na2O5
CAS番号:
分子量:
879.86
カラーインデックス番号:
45430
Beilstein:
1443945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, ≥80%
pH
6.4 (30.3 °C)
mp
315 °C
溶解性
water: 1 mg/mL, clear
密度
0.625-0.731 g/cm3 at 30.1 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Erythrosin extra bluish is soluble in ethanol and water. It is a brown powder, with a pH range of 2.5 to 4. It is used in color filters, light emitting diodes, cosmetics and hair dyes. It has been used in many biological applications such as, detecting gene expression, treating age related macular degeneration, diabetes and obesity.
適合性
植物解剖学におけるJackson染色への使用、ミョウバン・ヘマトキシリン染色の対比染色剤としての使用、Kreybergのケラチン・粘液染色法への使用について認証済みです。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
359.6 °F - closed cup
引火点(℃)
182 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E8886-25G:4.5481739964E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R W Sabnis.
Handbook of Biological Dyes and Stains: Synthesis and Industrial Applications, 544-544 (2010)
R W Sabnis.
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Kamilla Swiech et al.
BMC biotechnology, 11, 114-114 (2011-11-26)
Hemophilia A is a bleeding disorder caused by deficiency in coagulation factor VIII. Recombinant factor VIII (rFVIII) is an alternative to plasma-derived FVIII for the treatment of hemophilia A. However, commercial manufacturing of rFVIII products is inefficient and costly and
Wei Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(51), 20680-20683 (2011-12-03)
We report the use of a simple complex assembled from Ni(II) salt and 2-mecaptoethanol in one step in water as the efficient catalyst in a molecular hydrogen system which can be sensitized by a low-cost xanthene dye, Erythrosin B. An
Young-Ho Lee et al.
International journal of oral science, 4(4), 196-201 (2012-12-12)
The purpose of our study was to evaluate the effect of photodynamic therapy (PDT), using erythrosine as a photosensitizing agent and a dental halogen curing unit as a light source, on Streptococcus mutans in a biofilm phase. The S. mutans