Merck
234079
Sigma-Aldrich
Erythrosin yellowish blend
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
フォーム
powder or crystals
品質水準
組成
Eosin Y, 10%
Erythrosin B, 90%
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear, red
λmax
525 nm
Amax
≥0.12 at 303-309 nm
≥0.25 at 255-261 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234079-BULK:
234079-25G:
234079-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)