Merck
89774
Supelco
Citrus Red 2
analytical standard
別名:
1-(2,5-ジメトキシフェニルアゾ)-2-ナフトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16N2O3
CAS番号:
分子量:
308.33
カラーインデックス番号:
12156
Beilstein:
4510811
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
E番号:
E121
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1)N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-22-13-8-10-17(23-2)15(11-13)19-20-18-14-6-4-3-5-12(14)7-9-16(18)21/h3-11,21H,1-2H3
InChI Key
GJUABKCEXOMRPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Citrus red 2 is an artificial dye, which belongs to the mono-azo group of dyes. It may be used to color orange skins.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89774-BULK:
89774-VAR:
89774-25MG:4548174009765
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food Additive Toxicology (1994)
Li Hu et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 30(8), 832-835 (2012-12-22)
An ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/ MS) method was developed for the determination of citrus red 2 (CR2) in navel orange. The sample was extracted with acetonitrile, cleaned-up by an NH2 solid phase extraction cartridge. Then, the analyte