Merck
52245
Supelco
カルモイシン
analytical standard
別名:
クロモトロープ FB, アゾルビン、食紅3, 4-ヒドロキシ-3-[(4-スルホ-1-ナフタレニル)アゾ]-1-ナフタレンスルホン酸二ナトリウム, アシッドレッド14, モーダントブルー79
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12N2Na2O7S2
CAS番号:
分子量:
502.43
カラーインデックス番号:
14720
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
E番号:
E122
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(c4ccccc34)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-20-15-8-4-3-7-14(15)19(31(27,28)29)11-17(20)22-21-16-9-10-18(30(24,25)26)13-6-2-1-5-12(13)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
InChI Key
YSVBPNGJESBVRM-ZPZFBZIMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルモシンは、一般に食品、飲料、医薬品および化粧品に添加される合成アゾ色素です。多くの場合、単独で使用されるか、アルラレッド(E 129)およびポンソー4R合成色素と組み合わせて使用されます。食品を発酵後に加熱処理する必要がある場合、カルモシンの使用が報告されています。
アプリケーション
カルモシンは、次のサンプル中の分析物を定量する際に、分析標準物質として使用できます。
  • 分光光度分析法を用いた食品サンプル中の分析物の定量。
  • 示差パルスポーラログラフィーによる菓子および飲料中の分析物の定量。
  • 高速液体クロマトグラフィー/ダイオードアレイ検出(HPLC-DAD)を用いた合成混合物および飲料中の分析物の定量。
適切な機器技術の詳細については、製品の分析証明書を参照してください。さらにサポートについては、テクニカルサービスにお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>437.0 °F
引火点(℃)
> 225 °C
適用法令
Jan Code
52245-25MG:
52245-VAR:
52245-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Determination of Carmoisine, Allura red and Ponceau 4R in sweets and soft drinks by Differential Pulse Polarography
Chanlon S, et al.
J. Food Compos. Anal., 18(6), 503-515 (2005)
S A Marathe et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 31(10), 739-744 (1993-10-01)
The toxicity of carmoisine and of its metabolites after interaction with media components, was studied using the single cell system of Tetrahymena pyriformis. Carmoisine was not toxic to T. pyriformis. However, when autoclaved with media components such as bactopeptone or
M C Sweatman et al.
Clinical allergy, 16(4), 331-338 (1986-07-01)
We report the case of an 8.5-year-old girl with oro-facial granulomatosis associated with clinical atopy, in whom relapse of her granulomatous disorder was shown to be related to exposure to specific food additives, viz. carmoisine, sunset yellow and monosodium glutamate.
E Tragni et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 4(2), 105-108 (1984-04-01)
14C-Carmoisine was incubated under anaerobic conditions with a suspension of human faeces. Analyses of the incubation medium by high-performance liquid chromatography (HPLC) attached to a radioactivity monitor (RAM) showed the same radioactivity profile as the urine and faeces of rats
M Snehalatha et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 72(3), 654-662 (2009-01-07)
FT-IR and Raman techniques were employed for the vibrational characterization of the food additive Carmoisine (E122). The equilibrium geometry, various bonding features, and harmonic vibrational wavenumbers have been investigated with the help of density functional theory (DFT) calculations. A good