Merck
49823
Supelco
アシッドレッド73
analytical standard
別名:
アシッドレッド73
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H14N4Na2O7S2
CAS番号:
分子量:
556.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-19-11-6-14-12-18(34(28,29)30)13-20(35(31,32)33)21(14)22(19)26-25-17-9-7-16(8-10-17)24-23-15-4-2-1-3-5-15;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
InChI Key
PEAGNRWWSMMRPZ-RVTJCSDESA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acid Red 73 is a synthetically prepared sulfonated azo dye.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49823-25MG:
49823-BULK:
49823-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
サフラン crude source of crocetin and crocein
Sigma-Aldrich
S8381
サフラン
ポンソー4R analytical standard
Supelco
18137
ポンソー4R
タートラジン analytical standard
Supelco
03322
タートラジン
The analysis of some sulphonated azo dyes by mixed mode HPLC.
Weatherall LI.
Journal of Liquid Chromatography, 14(10), 1903-1912 (1991)
Adsorption of acid dyes on chitosan-equilibrium isotherm analyses.
Wong CY, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 39(6), 695-704 (2004)
The azo dye solvent yellow 3 produces depigmentation.
A K Bajaj et al.
Contact dermatitis, 42(4), 237-238 (2000-04-06)
Chensi Shen et al.
Journal of hazardous materials, 177(1-3), 560-566 (2010-01-09)
A new efficient catalyst, CoTSPc@chitosan, was developed by immobilizing water soluble cobalt (II) tetrasulfophthalocyanine onto adsorbent chitosan microspheres covalently for the heterogeneous catalytic oxidation of C. I. Acid Red 73 with H(2)O(2). The result indicated that the COD removal and
Fenglian Fu et al.
Chemosphere, 66(1), 1-7 (2006-07-11)
Three solid wastes, copper N,N'-bis(dithiocarboxy)piperazine ([CuBDP](n)), copper diethyldithiocarbamate (Cu(DDTC)(2)) and copper dimethyldithiocarbamate (Cu(DMTC)(2)), were prepared and tested as adsorbents to remove Acid Red 73 from wastewater. It was found that the three precipitates all could effectively adsorb the dye but