組成
Dye content, 50%
λmax
594 nm
&ε; (減衰係数)
≥15000 at 283-289 nm in water at 0.01 g/L
≥30000 at 582-588 nm in water at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ccc2c(O)c(N=Nc3ccc(N=Nc4ccc(N=Nc5cc(c6cccc(c6c5)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c7ccccc47)c8ccc(cc38)S([O-])(=O)=O)c(cc2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C40H27N7O13S4.4Na/c41-22-8-10-25-21(16-22)17-38(64(58,59)60)39(40(25)48)47-46-35-15-14-34(28-11-9-24(20-30(28)35)61(49,50)51)45-44-33-13-12-32(26-4-1-2-5-27(26)33)43-42-23-18-31-29(37(19-23)63(55,56)57)6-3-7-36(31)62(52,53)54;;;;/h1-20,48H,41H2,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
QTTDXDAWQMDLOF-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Jan Code
212407-VAR:
212407-50G:
212407-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック