Merck
306495
Sigma-Aldrich
Acid Blue 129
Dye content 25 %
別名:
Atanyl Blue PRL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H21N2NaO5S
CAS番号:
分子量:
460.48
カラーインデックス番号:
62058
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 25%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
629 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Cc1cc(C)c(Nc2cc(c(N)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c23)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C23H20N2O5S.Na/c1-11-8-12(2)21(13(3)9-11)25-16-10-17(31(28,29)30)20(24)19-18(16)22(26)14-6-4-5-7-15(14)23(19)27;/h4-10,25H,24H2,1-3H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1
InChI Key
RRETZLLHOMHNNB-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
306495-VAR:
306495-25G:
306495-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Cuamatzi-Flores et al.
PloS one, 14(1), e0209711-e0209711 (2019-01-05)
Dye-decolorizing peroxidase (DyP) from the white rot basidiomycete Pleurotus ostreatus is a heme peroxidase able to oxidize diverse substrates, including recalcitrant phenols and dyes. This study analyzed the effect of chemical dyes on P. ostreatus growth, DyP activity and the