product name
カルセイン, Used for the fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
品質水準
詳細
mixed isomers
形状
powder
テクニック
titration: suitable
色
yellow to brown
溶解性
NaOH: 50 mg/mL
蛍光検出
λex 470 nm; λem 509 nm (pH 7.4)
適合性
suitable for (Suitable for fluorometric determination of Ca Suitable for EDTA titration of Ca in the presence of Mg)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1cc2c(Oc3cc(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)cc1O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 全細胞の染色
- 組織形態計測およびマイクロトモグラフィー
- 活性骨形成表面のラベル
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0875-1G:
C0875-25G:
C0875-BULK:
C0875-5G:
C0875-VAR:
C0875-10G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.