Merck
C8822
Sigma-Aldrich
Crocein Scarlet 7B
Powder
別名:
Acid Red 71
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H18N4O7S2Na2
CAS番号:
分子量:
584.53
カラーインデックス番号:
27165
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
Crocein Scarlet 7B,
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ~65-85%
red to brown
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na].Cc1cc(ccc1\N=N\c2c(O)ccc3cccc(c23)S(O)(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4C)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C24H20N4O7S2.Na.H/c1-14-12-17(25-26-20-10-8-18(13-15(20)2)36(30,31)32)7-9-19(14)27-28-24-21(29)11-6-16-4-3-5-22(23(16)24)37(33,34)35;;/h3-13,29H,1-2H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;/b26-25+,28-27+;;
InChI Key
HJEUGBJDHUTXMF-NPYGFOBASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Crocein Scarlet 7B (acid red 71) is used in Crowle′s reagent. The reagent is needed for observing latent fingerprints, particularly bloody prints.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8822-VAR:
C8822-25G:
C8822-1G:
C8822-5G:
C8822-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Bell S
A Dictionary of Forensic Science (2012)