安全性情報
41428
Millipore
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥12% Total N, ≥2.4% Amino
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
製品名
Peptone N-Z-Soy® BL4, suitable for microbiology
由来生物
soybean
品質水準
アッセイ
≥12% total nitrogen (N) basis
≥2.4% amino-nitrogen basis
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-nitrogen, ≥2.4%
total nitrogen (N), ≥12%
強熱残分
≤10%
損失
≤6% loss on drying
pH
4.0-5.0 (25 °C, 2% in H2O)
アプリケーション
microbiology
アプリケーション
Peptone N-Z-Soy® media additives may be used to analyze the effects of vitamin B supplementation of lactic acid produced by Lactobacillus casei.
法的情報
N-Z-Soy is a registered trademark of Kerry Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
41428-1KG:
41428-VAR:
41428-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of B vitamin supplementation on lactic acid production by Lactobacillus casei.
Yoo I K, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 84(2), 172-175 (1997)