Merck
97585
Supelco
Citrus Red 2
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1-(2,5-ジメトキシフェニルアゾ)-2-ナフトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16N2O3
CAS番号:
分子量:
308.33
カラーインデックス番号:
12156
Beilstein:
4510811
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1)N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-22-13-8-10-17(23-2)15(11-13)19-20-18-14-6-4-3-5-12(14)7-9-16(18)21/h3-11,21H,1-2H3
InChI Key
GJUABKCEXOMRPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
97585-25MG:
97585-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)