Merck
309052
Sigma-Aldrich
キノリンイエロー
Mixture of the mono- and disulfonic acids of Quinoline Yellow
別名:
アシッドイエロ-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
カラーインデックス番号:
47005
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
品質水準
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
溶解性
H2O: soluble
spirit: soluble (23,413-3)
λmax
412 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2nc(ccc2cc(c1)[S](=O)(=O)[O-])C3C(=O)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C18H11NO8S2.2Na/c20-17-11-3-1-2-4-12(11)18(21)15(17)13-6-5-9-7-10(28(22,23)24)8-14(16(9)19-13)29(25,26)27;;/h1-8,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キノリンイエローは黄色の水溶性アニオン性キノフタロン色素です。この合成色素は一般に食品添加剤として使用されます。そのアプリケーションは、化粧品や医薬品産業にも認められます。皮膚、口唇、体の化粧品の組成に用いられるキノフタロン誘導体です。キノリンイエローには遺伝毒性や発がん性がないことが研究で示されています。人間の健康にとって安全であると考えられています。
アプリケーション
キノリンイエローは、微小ファントムの作製のための吸収体として使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
309052-100G:
309052-VAR:
309052-25G:
309052-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Weisz et al.
Journal of chromatography. A, 923(1-2), 87-96 (2001-08-21)
The main components of the color additive D&C Yellow No. 10 (Quinoline Yellow, Color Index No. 47005), 2-(2-quinolinyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione-6'-sulfonic acid (6SA) and 2-(2-quinolinyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione-8'-sulfonic acid (8SA), were isolated from the dye mixture by pH-zone-refining counter-current chromatography (CCC) in the ion-exchange mode. These
Karen Lau et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 90(1), 178-187 (2005-12-15)
Exposure to non-nutritional food additives during the critical development window has been implicated in the induction and severity of behavioral disorders such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Although the use of single food additives at their regulated concentrations is
Quinoline Yellow dye-induced fixed food-and-drug eruption.
Camille Leleu et al.
Contact dermatitis, 68(3), 187-188 (2013-02-21)
Methyldopa-induced skin rash.
G Gidseg
Southern medical journal, 79(3), 389-389 (1986-03-01)
Hisao Oka et al.
Journal of chromatography. A, 989(2), 249-255 (2003-03-26)
Quinoline yellow (Color Index No. 47005) consists of multiple components that show a large difference in their partition coefficients (K), ranging from 0.03 to 3.3 in the solvent system tert.-butyl methyl ether (MTBE)-1-butanol-acetonitrile-aqueous 0.1 M trifluoroacetic acid (TFA). Consequently, it