Merck
SML0445
Sigma-Aldrich
クレマスチン フマル酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(+)-2-[2-[(p-クロロ-α-メチル-α-フェニルベンジル)オキシ]エチル]-1-メチルピロリジン フマル酸塩, (2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-クロロフェニル)-1-フェニルエトキシ]エチル]-1-メチルピロリジン フマル酸塩, 1-メチル-2-[2-(α-メチル-p-クロロベンズヒドロキシ)エチル]ピロリジン フマル酸塩, 1-メチル-2-[2-(メチル-p-クロロジフェニルメチロキシ)エチル]ピロリジン フマル酸塩, メクラスチン フマル酸塩, メクロプロジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26ClNO · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
459.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +15 to +25°, c = 1 in methanol
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
InChI Key
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
詳細
フマル酸クレマスチンは、多発性硬化、風邪と関連するくしゃみや鼻漏の治療に使用されます。 オリゴデンドロサイト前駆細胞(OPC)分化と髄鞘形成を刺激します。
アプリケーション
フマル酸クレマスチンは、in vitroおよびin vivoでのげっ歯類のオリゴデンドロサイト生成と髄鞘形成の刺激因子として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
クレマスチンフマル酸塩は、かゆみ止め活性もある抗ヒスタミンH1拮抗薬および抗コリン作動性薬です。
クレマスチンフマル酸塩は、抗ヒスタミンH1拮抗薬および抗コリン作動性薬です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類および信号伝達ハンドブック)のヒスタミン受容体のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0445-BULK:
SML0445-100MG:
SML0445-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wafaa S Hassan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(1), 245-255 (2007-06-08)
Two rapid, simple and sensitive extractive specrophotometric methods has been developed for the determination of three histamine H1-antagonists drugs, e.g., chlorphenoxamine hydrochloride (CPX), diphenhydramine hydrochloride (DPH) and clemastine (CMT) in bulk and in their pharmaceutical formulations. The first method depend
Clemastine fumarate as a remyelinating therapy for multiple sclerosis (ReBUILD): a randomised, controlled, double-blind, crossover trial
Green AJ, et al.
Lancet, 390(10111), 2481-2489 (2017)
Murat Bas et al.
Annals of emergency medicine, 56(3), 278-282 (2010-05-08)
The pathophysiology of angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEi)-induced angioedema most likely resembles that of hereditary angioedema, ie, it is mainly mediated by bradykinin-induced activation of vascular bradykinin B2 receptors. We hypothesize that the bradykinin B2 receptor antagonist icatibant might be an
P Johansen et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 38(3), 512-519 (2007-12-18)
Histamine released from activated mast cells and basophils is an important mediator in allergy. Therefore, antihistamines are efficiently and widely used to suppress allergic symptoms. This study evaluated the role of antihistamines in sensitization against allergens and in the efficiency
Annica Tevell Aberg et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 24(10), 1447-1456 (2010-04-23)
Cunninghamella elegans is a filamentous fungus that has been shown to biotransform drugs into the same metabolites as mammals. In this paper we describe the use of C. elegans to aid the identification of clemastine metabolites since high concentrations of
資料
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.