certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. M1880000
traceable to USP 1443409
APIファミリー
miconazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(OCc3c(cc(cc3)Cl)Cl)C[n]2cncc2
InChI
1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2
InChI Key
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1618-1G:
PHR1618-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック