Merck
C6019
Sigma-Aldrich
クロトリマゾール
98.5-100.5% (dry basis), powder, Ca²⁺-activated K⁺ channels inhibitor
別名:
1-(o-クロロ-α,α-ジフェニルベンジル)イミダゾール, 1-(o-クロロトリチル)イミダゾール, 1-[(2-クロロフェニル)ジフェニルメチル]-1H-イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H17ClN2
CAS番号:
分子量:
344.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
クロトリマゾール,
フォーム
powder
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
protein synthesis | interferes
オーガナイザー
Schering Plough
SMILES記法
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
InChI Key
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:イミダゾール
アプリケーション
クロトリマゾールは以下の用途で使用されてきました:
  • カンジダ種においてアゾール系抗生物質で処理した場合のアゾール標的酵素ラノステロール脱メチル化酵素をコードする遺伝子ERG11の上方制御の研究
  • 長期間にわたる抗真菌薬治療を受けている患者から単離されたカンジダ種における耐性発現の研究
  • ミトコンドリアストレスを介したストレス顆粒の誘導
  • 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン(CDNB)により誘導された高密度鎌状赤血球のインビトロ形成の阻害
  • 細胞培養におけるシトクロムP450酵素の阻害
生物化学的/生理学的作用
クロトリマゾールは、Ca2+活性化K+チャネルの特異的阻害剤です。 抗真菌性アゾールです。クロトリマゾールは、イミダゾールの誘導体で、ケトコナゾールとほぼ同じ抗菌作用と活性を持ちます。 エルゴステロールの生合成に欠かせないシトクロムP450依存性14α-脱メチル化酵素を阻害します。蓄積された14αメチル化ステロールは感受性真菌の膜構造を変化させて、細胞膜透過性を変化させます。
特徴および利点
この化合物はSchering Plough社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPotassium Channels(カリウムチャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C6019-BULK:
C6019-5G:
C6019-100G:
C6019-VAR:
C6019-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P Fan-Havard et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 35(11), 2302-2305 (1991-11-01)
The impact of prolonged antifungal therapy on the development of resistance was examined in 61 patients with oropharyngeal thrush. Fifty-nine patients had symptomatic human immunodeficiency virus infection, one had lung cancer, and one had metastatic prostate cancer. Cultures of pharyngeal
A Shartava et al.
American journal of hematology, 62(1), 19-24 (1999-09-01)
Clotrimazole, a specific inhibitor of the Ca(2+) activated potassium (Gardos) channel, and the antioxidant N-acetylcysteine were found to inhibit the in vitro formation of high-density sickle cells induced by treatment with 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB). The CDNB induced leakage of K(+) can
Nancy Kedersha et al.
The Journal of cell biology, 169(6), 871-884 (2005-06-22)
Stress granules (SGs) are cytoplasmic aggregates of stalled translational preinitiation complexes that accumulate during stress. GW bodies/processing bodies (PBs) are distinct cytoplasmic sites of mRNA degradation. In this study, we show that SGs and PBs are spatially, compositionally, and functionally
B S Jensen et al.
Current drug targets, 2(4), 401-422 (2001-12-06)
This review discusses the Ca2+-activated K+ channels of intermediate conductance (IK channels), and their historical discovery in erythrocytes, their classical biophysical characteristics, physiological function, molecular biology as well as their role as possible molecular targets for pharmacological intervention in various
Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 403-403 (1996)