Merck
C2223000
クレマスチン フマル酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Clemastine fumarate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26ClNO · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
459.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clemastine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCCC1CCOC(C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
InChI Key
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Clemastine fumarate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Murat Baş et al.
The New England journal of medicine, 372(5), 418-425 (2015-01-30)
Angioedema induced by treatment with angiotensin-converting-enzyme (ACE) inhibitors accounts for one third of angioedema cases in the emergency room; it is usually manifested in the upper airway and the head and neck region. There is no approved treatment for this
Jung Yeon Kim et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(3), 465-474 (2014-08-01)
The purpose of this study was to develop and validate an ultra-performance liquid chromatography method for simultaneous analysis of 20 antihistamines (illegal additives) in dietary supplements. The limits of detection and quantitation of the method ranged from 1.5 to 2.5
Charles I Ezeamuzie et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(2), 444-454 (2014-06-12)
Activation of mast cells and eosinophils is a fundamental process in the pathophysiology of allergic diseases. We have previously reported that the novel enhydrazinone ester CEE-1 (ethyl 4-phenylhydrazinocyclohex-3-en-2-oxo-6-phenyl-1-oate) possesses potent anti-inflammatory activity. We have now tested whether the compound also
Knut Fredrik Seip et al.
Journal of chromatography. A, 1347, 1-7 (2014-05-06)
Electromembrane extraction (EME) was performed on samples containing substantial amounts of NaCl to investigate how the presence of salts affected the recovery, repeatability, and membrane current in the extraction system. A group of 17 non-polar basic drugs with various physical