由来生物
plant
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
684.68
溶解性
water: slightly soluble
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)Cc4cc(c(cc4)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)OC)CO)c2cc(c(cc2)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)OC
InChI
1S/C32H44O16/c1-42-20-8-14(3-5-18(20)45-31-28(40)26(38)24(36)22(11-34)47-31)7-16-13-44-30(17(16)10-33)15-4-6-19(21(9-15)43-2)46-32-29(41)27(39)25(37)23(12-35)48-32/h3-6,8-9,16-17,22-41H,7,10-13H2,1-2H3/t16-,17-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32+/
InChI Key
PBLWZMSRSJTRHJ-NCIRKIHRSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01014-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)