安全性情報
S0202
Sigma-Aldrich
セコイソラリシレシノールジグルコシド
≥97% (HPLC)
別名:
SDG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H46O16
CAS番号:
分子量:
686.70
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
white to off-white
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H26O6.C6H12O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3;2-11H,1H2/t15-,16-;2-,3-,4+,5-,6-/m01/s1
InChI Key
MJYQFWSXKFLTAY-OVEQLNGDSA-N
詳細
セコイソラリシレシノールジグルコシド(SDG)は、亜麻仁に含まれる重要な食事性リグナンの1つです。オリゴマー構造を持ちます。
アプリケーション
  • 亜麻仁粕にスクロース、亜麻仁油、またはその両方を補給すること: 乳牛の乳エンテロラクトン、ルーメン微生物叢プロファイル、生産パフォーマンス、および栄養素利用への影響: この研究では、亜麻仁粕に含まれるセコイソラリシレシノールジグルコシド(SDG)が乳牛の乳生産、エンテロラクトンレベル、およびルーメン微生物叢プロファイルに与える影響を調査し、栄養素利用と生産パフォーマンスの改善におけるその役割を強調しています(Ghedini CP et al., 2024)。
  • セコイソラリシレシノールジグルコシド療法のみを受けた膵臓がんと腎臓がんの併発患者の良好な転帰: 症例報告。: この症例報告では、膵臓がんおよび腎臓がんの患者を SDG のみで治療した事例を記録し、腫瘍学における SDG の潜在的な治療効果を示し、がん治療における新しい用途を強調しています(Wu H et al., 2024)。
  • リナグリプチンとセコイソラリシレシノールジグルコシドは、高ホモシステイン血症誘発性小胞体ストレスの抑制により、ラットの高メチオニン食誘発性高脂血症および心臓肥大を軽減します。: この研究は、高脂血症および心臓肥大を軽減する SDG とリナグリプチンの併用治療効果を実証し、心臓血管の健康への応用における SDG の可能性を強調しています(Jalal IA et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
セコイソラリシレシノールジグルコシド(SDG)は、 金属キレートリガンドであり、乳癌細胞において抗増殖およびアポトーシス促進性作用を示します。ラットのカドミウム誘発性腎毒性に対して腎臓保護特性を示します。SDGは強力な抗炎症薬であり、血液脳関門と炎症細胞の相互作用を予防し、神経炎症性疾患から保護します。優れた抗糖尿病薬でもあります。
セコイソラリシレシノールジグルコシドは、亜麻、ヒマワリ、ゴマ、およびカボチャの種子に含まれる植物化学物質です。哺乳類リグナンの前駆体であり、植物エストロゲンです。セコイソラリシレシノールジグルコシドは、抗酸化および心臓保護作用を持つことが示されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S0202-50MG:
S0202-VAR:
S0202-10MG:
S0202-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
I E Popova et al.
Journal of chromatography. A, 1216(2), 217-229 (2008-12-17)
A new method of flaxseed-derived lignan determination was developed using HPLC with high-resolution time-of-flight MS (TOF-MS), optimized, and compared to two existing methods (HPLC/MS/MS and GC/MS). The limits of detection (LODs) for HPLC/TOF-MS (0.002-0.043 pg) were comparable with those of
Farah S Hosseinian et al.
Recent patents on food, nutrition & agriculture, 1(1), 25-31 (2009-01-01)
Plant lignans are phenolic compounds generally containing a dibenzylbutane skeleton. Secoisolariciresinol diglucoside (SDG) is the major lignan found in flaxseed. SDG is known to have antioxidant and anticancer properties. SDG can potentially be used as a natural antioxidant in foods
Kailash Prasad
Current pharmaceutical biotechnology, 11(8), 794-800 (2010-09-30)
Many natural products, including vitamin E, garlic, purpurogallin, flaxseed and its components [secoisolariciresinol diglucoside (SDG) and flax lignan complex (FLC)] and resveratrol have been reported to suppress hypercholesterolemic atherosclerosis. It is known that all of the drugs that suppress the
Sadiq S Moree et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 20(3-4), 237-245 (2012-12-29)
Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by hyperglycaemia. Its complications such as neuropathy, cardiopathy, nephropathy, and micro and macro vascular diseases are believed to be due to the increase in oxidative stress and decrease in the level of
Melpo Christofidou-Solomidou et al.
Radiation research, 178(6), 568-580 (2012-10-31)
While dietary wholegrain Flaxseed (FS) has potent anti-inflammatory, anti-fibrotic and antioxidant properties in murine models of acute and chronic lung injury, the main bioactive ingredient that contributes to these protective effects remains unknown. This study evaluated the lignan complex of