Merck
R5143
Sigma-Aldrich
ルチン 水和物
≥94% (HPLC), powder
別名:
ケルセチン-3-ルチノシド 水和物, ビタミンP 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O16 · xH2O
CAS番号:
分子量:
610.52 (anhydrous basis)
Beilstein:
75455
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
形状
powder
yellow to green
mp
195 °C (dec.) (lit.)
溶解性
pyridine: 50 mg/mL
DMSO: soluble
aqueous base: soluble
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
[H]O[H].O[C@H]1[C@H](OC[C@H]([C@H]2O)O[C@@H](OC(C3=O)=C(C4=CC=C(O)C(O)=C4)OC5=C3C(O)=CC(O)=C5)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)C
InChI
1S/C27H30O16.H2O/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9;/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3;1H2/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-;/m0./s1
InChI Key
PGHSKTKIQIBATG-ZAAWVBGYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルチン水和物は、放射線防護及び抗血小板活性を有します。ルチンは肝臓及び血中のコレステロール値を減少させます。
アプリケーション
ルチン水和物は以下の用途に使用されています:
  • 珪藻(Skeletonema costatum)に対する抑制化合物として
  • イラクサのフェノール類成分及び抗酸化活性を分析するため
  • プロポリス中のフラボノイド含量を評価するため
生物化学的/生理学的作用
抗酸化剤及びNOスカベンジャーとして作用するポリフェノール性フラボノイド。 フリーラジカルのスカベンジャーとして作用することでグリア細胞における過酸化物の産生を減弱し、腎細胞を酸化損傷から保護することができます。 ラットの食事にルチンを含めることで、肝臓癌誘発物質であるアフラトキシンB1及びN-ニトロソジメチルアミンによって生じる核内DNAにおける単鎖切断の出現を著しく減少させました。このようなDNA損傷からの保護は、修復酵素であるポリメラーゼ、DNAポリメラーゼβ、及びDNAリガーゼの誘導の減少によるものであることが見出されました。DNA損傷及び非効率的な修復は発癌工程を惹起すると考えられているため、これらの機能に対するルチンの効果は、化学的発癌物質によって誘発される発癌工程に対するこのフラボノイドの保護的役割を示唆しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R5143-100G:
R5143-VAR:
R5143-BULK:
R5143-50G:
R5143-500G:
R5143-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Prevention of selenite-induced cataractogenesis by rutin in Wistar rats
Isai M, et al.
Molecular Vision, 15, 2570-2570 (2009)
Ilyes Dammak et al.
International journal of biological macromolecules, 101, 643-652 (2017-04-04)
The aim of this study was development an active film based on gelatin incorporated with antioxidant, rutin carried into microparticles. The complexation between oppositely charged lecithin and chitosan was applied to prepare the chitosan-coated microparticles. The generated microparticles had an
Marwa Shumo et al.
Scientific reports, 9(1), 10110-10110 (2019-07-14)
In Africa, livestock production currently accounts for about 30% of the gross value of agricultural production. However, production is struggling to keep up with the demands of expanding human populations, the rise in urbanization and the associated shifts in diet
T Yokozawa et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 51(1), 9-14 (1999-02-27)
By assaying lactate dehydrogenase and malondialdehyde leakage from LLC-PK1 cells in culture, a study was conducted to clarify whether flavonoid compounds ameliorate renal cellular injury. The cells were cultured with various concentrations of samples under routine conditions. The results demonstrated
S A van Acker et al.
Biochemical and biophysical research communications, 214(3), 755-759 (1995-09-25)
Flavonoids are a group of naturally occurring compounds used, e.g., in the treatment of vascular endothelial damage. They are known to be excellent scavengers of oxygen free radicals. Since the nitric oxide radical (.NO) probably plays a role in this
プロトコル
This application illustrate how Rutin can be determined in skin cream samples using a monolithic Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped column with UV detection.
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)