Merck
BP526
1-メチル-2-ピロリジンエタノール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO
CAS番号:
分子量:
129.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clemastine
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
屈折率
n20/D 1.4713 (lit.)
bp
110-112 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCCC1CCO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(8)4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI Key
FYVMBPXFPFAECB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
2-(2-Hydroxyethyl)-1-methylpyrrolidine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Clemastine Tablets
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    CorrosionExclamation mark
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
    保管分類コード
    10 - Combustible liquids
    WGK
    WGK 3
    引火点(°F)
    183.2 °F - closed cup
    引火点(℃)
    84 °C - closed cup
    適用法令
    消防法
    第4類:引火性液体
    第三石油類
    危険等級III
    非水溶性液体
    Jan Code
    BP526:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)