アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
97 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
InChI Key
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
146358-10KG:
146358-500G:
146358-5G:
146358-BULK:
146358-VAR:
146358-100G:
試験成績書(COA)