330477
1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリドン
98%
別名:
1-(β-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-oxopyrrolidine, 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethanol, 2-Hydroxyethylpyrrolidin-2-one, N-(β-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone, N-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
140-142 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO2/c8-5-4-7-3-1-2-6(7)9/h8H,1-5H2
InChI Key
WDQFELCEOPFLCZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
It can also be used as a building block in the synthesis of hexakis[2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethoxy]cyclotriphosphazene by a nucleophilic substitution reaction with hexachlorocyclotriphosphazene.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
330477-500ML:
330477-100ML:
330477-BULK:
330477-5ML:
330477-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
330477-5ML | |
330477-100ML | 4061837871924 |
330477-500ML | 4061837871931 |